Learn More
Masterflex™ Adaptador Luer macho de policarbonato
Código de producto. p-8004464
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer Lock macho × DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) Púa de perfil bajo
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,76 mm (3/16 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 15354414
Marca: Masterflex™ 4550407
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material Policarbonato
Para utilizar con Encaja en Luer Lock macho × DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) Púa de perfil bajo
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Adaptador Luer