Learn More
Masterflex™ Colectores de policarbonato
Click to view available options
N.º de puertos:
2
3
4
5
Incluye:
Rotación 180°
Rotación 360°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adquiera los colectores individualmente o en prácticos paquetes de diez.
- El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Luer Fitting |
| Descripción | 360° |
| Incluye | Rotación 360° |
| Material | Policarbonato |
| N.º de puertos | 5 |