Learn More
Masterflex™ Colectores de policarbonato
Código de producto. p-8004465
Click to view available options
N.º de puertos:
2
3
4
5
Incluye:
Rotación 180°
Rotación 360°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11785239
Marca: Masterflex™ 0646485
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Regule el flujo sin fugas con estos colectores con conectores Luer Lock. Los colectores de policarbonato Cole Parmer™ incluyen tubos de poliuretano, asas de HDPE y puertos hembra y conectores Luer Lock.
  • Adquiera los colectores individualmente o en prácticos paquetes de diez.
  • El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Especificaciones
Tipo de conexión Luer Fitting
Descripción 180°
Incluye Rotación 180°
Material Policarbonato
N.º de puertos 4