Learn More
3M™ Gafas de seguridad de policarbonato
Código de producto. 12920385
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12920385
Marca: 3M™ 7000032466
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Estructura
Color de marco Negro, gris
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato