Learn More
Masterflex™ Conector Luer Smart Site de policarbonato
Conecte estos conjuntos luer de plástico a bolsas biodegradables o a un tubo de muestreo. Los conectores Luer Smart Site de policarbonato Cole-Parmer™ están moldeados en el tubo para garantizar una transición sin problemas de la fuente al sistema.
Marca: Masterflex™ 30526-10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cada conjunto se empaqueta de forma individual y se puede esterilizar
- Complete sus sistemas de conexiones Luer con estos conectores de máxima calidad
- Se incluyen algunas configuraciones especiales solo disponibles en policarbonato
- Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
- También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Conector Luer Smart Site de policarbonato | |
Policarbonato | |
10 unidad | |
Hembra × macho Luer Lock |