Learn More
Cole-Parmer™ Cable de poliéster
Código de producto. 11736088 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11736088
Marca: Cole-Parmer™ 0549935
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta línea trenzada sólida con el equipo de muestreo que pesa menos de 75 lb (34 kg)
  • La carga máxima es 110 lb (50 kg)
Especificaciones
Tipo de producto Cable
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 30 m