Learn More
Berkshire™ Toallitas de uso general Durx™ 670
Utilice estos paños para limpieza y mantenimiento en laboratorios, así como entornos aeroespaciales y de defensa, microelectrónica, procesamiento de alimentos, industria farmacéutica y fabricación de dispositivos biomédicos. Las toallitas de uso general Berkshire™ Durx™ 670 poseen una excelente resistencia y capacidad de absorción.
Marca: Berkshire™ DR670.0909.20
35.34 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricadas sin el uso de ligantes ni surfactantes, los niveles de iones y extraíbles orgánicos permanecen bajos
- El mismo material de toallita se puede suministrar en formatos prehumedecidos para emisiones de COV reducidas, mayor comodidad, mayor productividad, mejor control de disolventes y repetibilidad de protocolo de limpieza y reducción de costes
- Para áreas de procesamiento aséptico, se puede suministrar el mismo material de toallita en un formato irradiado con radiación gamma, con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10–6.
- Hay disponibles versiones secas y prehumedecidas
- FDA 21 CFR: compatibles para el contacto con los alimentos
Especificaciones
Toallita para sala blanca | |
230 mm | |
Corte a cuchillo |
230 mm | |
Poliéster Celulosa | |
300 paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000851243 | Certificado de análisis | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Certificado de análisis | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000851243 | Declaration of Conformity | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Declaration of Conformity | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000850874 | Declaration of Conformity | 04/02/2025 | DR670.0909.20 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
37Hours
1Minutes
2Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 92%