Learn More
BRAND™ Toallitas de felpa de poliéster
Las toallitas que no dejan pelusa y a prueba de desgarros están diseñadas para una óptima administración de desinfectantes y una excelente absorción de contaminantes. Debido a su tamaño, son especialmente adecuadas para desinfectar su lugar de trabajo, mesa de laboratorio o superficie limpia de forma rápida y fiable.
Marca: BRAND™ 44870
821.83 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Toallitas de felpa compuestas al 100 % de poliéster, secas
- 70 toallitas por rollo
- Dimensiones de la toallita: 230 x 28 mm
- La caja dispensadora se vende por separado
Especificaciones
Toallitas de felpa | |
280 x 28 mm | |
70/rollo |
Poliéster | |
Impregnación con detergentes universales o desinfectantes. |