Learn More
Berkshire International™ Forros de poliéster para guantes de medio dedo para sala limpia BCR™
Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Medio
Descripción
- Reduce la transpiración y la dermatitis de contacto comúnmente asociadas con el uso de guantes de látex, uretano, PVC o nitrilo
- El diseño de medio dedo aporta tacto absorbiendo al mismo tiempo la humedad de las palmas
- El poliéster tejido de filamento continuo al 100 % es fino pero resistente
- Su diseño ambidiestro permite utilizarlo en cualquier mano
- Los guantes pueden lavarse y reutilizarse en repetidas ocasiones
- Adecuado para salas limpias conforme a la norma ISO
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Blanco |
Desechables | No |
Hand | Ambidiestro |
Material | Poliéster |
Tipo de producto | Revestimientos de guantes |
Tamaño | Estándar |
Modelo | Reversible |
Estilo de dedo | Medio |
Mostrar más |
Título del producto
Berkshire International™ Forros de poliéster para guantes de medio dedo para sala limpia BCR™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido