Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas para microtubos Tough-Tags™
Se adhieren a la mayoría de plásticos, vidrio y metales sin grietas, sin desprenderse ni degradarse. Las etiquetas de microtubos Tough-Tags™ Fisherbrand™ están fabricadas con un material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico.
Marca: Fisherbrand™
37.88 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21752" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Description
- Resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos, vidrio y metales sin grietas, sin desprenderse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras.
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
Matte | |
Polyolefin | |
Labels | |
Blank | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |
Acrílico | |
Blank | |
Roll | |
Front | |
Non-sterile | |
1000/rollo | |
1.28 in. | |
0.5 in |