Learn More
Fisherbrand™ Etiqueta de poliéster
Click to view available options
Dimensions (LxW):
32,5 x 12,5 mm
38 x 19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1700
Descripción
Para un etiquetado seguro y sin compromiso de crioviales y microtubos
- Etiquetas desechables fabricadas con material de poliolefina químicamente inerte y flexible
- El adhesivo acrílico se adhiere a la mayoría de los plásticos (tubos de PP 100 % puro recomendados), vidrio y metales.
- La combinación única de etiqueta/adhesivo se expande y contrae con las fluctuaciones de temperatura
- Etiquetas precortadas y desprendibles en prácticas hojas de impresora sin atascos
- 33 x 13 mm, etiquetas perfectas para crioviales y tubos estándar de 1,5 ml o 2,0 ml
- Resistentes a una temperatura de –196 °C a +150 °C
- Condiciones de almacenamiento en congelador criogénico
- Fase de líquido y vapor LN2
- Baños de agua a 100 °C
- Esterilización en autoclave y hornos moderados a 150 °C
- Resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Acabado | Matte |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliolefina |
| Print Technology | None |
| Tipo de producto | hojas |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de los artículos utilizados junto con almacenamiento criogénico, uso de LN2, centrifugación, esterilización en autoclave, baños de agua y ebullición |
| Mostrar más |