Learn More
Brady™ Polyester Labels
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
Marca: Brady™ 143075
Descripción
- Etiquetas precortadas para impresora
- Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA | |
Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33 | |
Revestimiento de polvo | |
Satinado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de productos y de uso general, identificación de caducidad y papelera de reciclaje, códigos de barras y seguimiento de activos | |
27,3 mm | |
-40 °C | |
1500/Paq. | |
LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +120 °C | |
0,025 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
12.7 mm | |
25,4 mm |
B33-5-483 | |
Caucho | |
Blanco | |
Poliéster | |
Etiqueta | |
BBP™33 | |
3 | |
5000 Labels/Box | |
Rectángulo | |
-40°F to +248°F | |
0.004 in. | |
15,24 mm | |
0.5 in. | |
1 in |