Learn More
Brady™ Señales de advertencia de radiación láser de poliéster
Marca: Brady™ 251957
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Gloss | |
250/Pk. | |
22 mm | |
25.00 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Global |