Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
475.00€ - 559.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
---|---|
Descripción | Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33 |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15208836
![]() |
Brady™
361689 |
15,24 mm |
559.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15298826
![]() |
Brady™
361686 |
34,93 mm |
475.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Especificaciones
ASTM D 1000 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
1 | |
Rectángulo | |
-321°F to +230°F | |
0,0019 in | |
1.57 in. |
Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33 | |
Blanco | |
Poliéster | |
Etiqueta autoluminada | |
BBP™33 | |
-196 °C | |
LabelMark, MarkWare | |
De -196 °C a +110 °C | |
0,012 mm | |
39.88 mm |