Learn More
Macherey-Nagel™ Microset M de láminas de poliéster Polygram Alox N/UV254 para TLC
TLC polyester sheets POLYGRAM Alox, aluminum oxide, neutral. We recommend to activate aluminum oxide layers before use.
Marca:  Macherey-Nagel™ 814026
Código de producto. 10115141
  • 170.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
TLC polyester sheets POLYGRAM Alox, aluminum oxide, neutral. We recommend to activate aluminum oxide layers before use.
Especificaciones
Especificaciones
Láminas de poliéster Polygram Alox N
Microset M para TLC
2 cámaras de revelado; 2 x 50 capilares de vidrio 1μ L; 1 capuchón de goma para capilares de vidrio; 2 guías de localización; 1 probeta de medición de 10 ml; Vaso de precipitados de 1 ml 1 pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma; 1 jeringa de plástico de 1 ml; 20 hojas de papel de filtro MN 713, 15 x 21 cm; 50 láminas de poliéster Polygram Alox N/UV254
200/Paq.
UV254
4 x 8 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Microset M de láminas de poliéster Polygram Alox N/UV254 para TLC > Tamaño: 4 x 8 cm