Learn More
Macherey-Nagel™ Microset F2 de láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254 para TLC
Marca:  Macherey-Nagel™ 814300
Detalles adicionales : Peso : 0.26500kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Código de producto. 12470107
  • 183.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Láminas de poliéster Polygram SIL G
Microset F2 para TLC
1 manual; 50 capilares de vidrio de 1 μL; 50 láminas de poliéster Polygram SIL G/UV254 de 4 × 8 cm; 5 pipetas desechables de 25 μl; 5 viales de muestra N 11 de 1,5 ml con tapones y juntas de PE; 3 viales de muestra de 30 ml (para mantequilla, margarina y aceite comestible); 100 ml de ciclohexano y reactivo en aerosol de ácido molybdatofosfórico (en etanol)* por hoja; 2 × 50 ml de acetona con pipeta calibrada (se incluye una 1)*; 25 ml de butan-2-ona (cetona metílica de etilo)*, y 8 ml de solución de referencia de colesterol (en acetona)*
1 unidad
UV254
4 x 8 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • TLC Micro Set F 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cyclohexane, acetone, ethyl methyl ketone, ethanol, molybdatophosphoric acid