Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 018651
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas precortadas para impresora
- Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Poliéster | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
-70°C | |
1000/Paq. | |
-94°F to +230°F | |
0.003 in. | |
15,24 mm | |
0.5 in. | |
1 in |
THT-59-423-10 | |
Acrílico | |
Satinado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de activos, identificación de placas de circuitos y componentes, etiquetas de placas identificativas y clasificación | |
1 | |
10000 Labels/Pk. | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +110 °C | |
0,019 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
12.7 mm | |
25,4 mm |