Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 217086
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas precortadas para impresora
- Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
ASTM D 1000 | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Poliéster | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
-196 °C | |
2500/Paq. | |
-321°F to +230°F | |
0,0019 in | |
13,37 mm | |
1.1 in. | |
0.25 in. |
BPT-627-461 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
1 | |
1000 Labels/Roll | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +110 °C | |
0,012 mm | |
27.94 x 6.35 mm | |
27.94 mm | |
6,35 mm |