Learn More
Brady™ Polyester Transport Signs
4.40€ - 6.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Poliéster |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10020244
|
Brady™
257506 |
100 mm |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10745145
|
Brady™
257505 |
200 mm |
6.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
0,024 mm | |
Diamond |
Satinado | |
1 unidad | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
-40 ° C-110 ° C | |
Señal de transporte |