Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH HI-1332P
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conector BNC y pin
- Relleno de gel
- Adecuado para la mayoría de medidores de pH/mV portátiles
- Ideal para su uso con medidores que tienen CAL Check
- Ideal para productos químicos, aplicaciones de campo, pruebas de control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica |
| Material | Polieterimida |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 40 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |