Learn More
Cytiva Válvula de motor de polietercetona PV-908
La válvula de motor PV-908, 25 MPa, puede usarse como válvula de columna o válvula de salida en sistemas de diseño ÅKTA
Marca: Cytiva 18-1108-41
Detalles adicionales : Peso : 1.56500kg
Descripción
La válvula de motor PV-908, 25 MPa, puede usarse como válvula de columna o válvula de salida en sistemas de diseño ÅKTA. INV-907, IV-908y PV-908 son válvulas motorizadas que se utilizan en la plataforma de diseño ÅKTA. INV-907 es una válvula de 7 puertos (Fig 1) destinada principalmente a la inyección de muestras. IV-908 y PV-908 son versiones de 8 puertos para la selección de columnas, muestras o tampones. IV-908 se puede utilizar a presiones de hasta 20 bar (2 MPa, 290 psi) y se utiliza en el lado de baja presión de un sistema, y PV-908 e INV-907 pueden funcionar hasta a 250 bar (25 MPa, 3625 psi) y se utilizan en el lado de alta presión de un sistema. Todas las válvulas se controlan a través de UNICORN.- Una gama de válvulas manuales y automatizadas para satisfacer una variedad de requisitos de rendimiento.
- Diseñadas para la biocompatibilidad y para proporcionar años de servicio fiable, cada una puede insertarse en la trayectoria del flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de muestras.
Especificaciones
Soluciones acuosas y disolventes orgánicos | |
PEEK | |
250bar | |
8 Ports |
Cable UniNet | |
PV-908 | |
Válvula del motor PV-908 |