Learn More
Cytiva Bucles de muestras de PEEK
Código de producto. 10852041 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
500 μl
1 mL
2 mL
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10852041
Marca: Cytiva 18114053
Edge
Resistente a los disolventes orgánicos y a los tampones de sal más utilizados en cromatografía de biomoléculas. Los bucles de muestras de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en las aplicaciones de cromatografía.
  • Las partes húmedas son resistentes a los disolventes orgánicos
  • Las partes húmedas son resistentes a los tampones de sal
  • Excepto acetato de etilo al 100 %, hexano al 100 % y tetrahidrofurano al 100 %
  • Polieteretercetona (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Bucle de muestras
Material PEEK
Tamaño de conexión (métrico) 1,58 mm
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Volumen (métrico) 5 ml
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.