Learn More
Cytiva Bucles de muestras de PEEK
Código de producto. 11306971 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
500 μl
1 mL
2 mL
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11306971
Marca: Cytiva 18111399
Resistente a los disolventes orgánicos y a los tampones de sal más utilizados en cromatografía de biomoléculas. Los bucles de muestras de PEEK Cytiva Life Sciences™ son un importante accesorio en las aplicaciones de cromatografía.
  • Las partes húmedas son resistentes a los disolventes orgánicos
  • Las partes húmedas son resistentes a los tampones de sal
  • Exceptuando el acetato de etilo 100 %, el hexano 100 % y el tetrahidrofurano 100 %
  • Polieteretercetona (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bucle de muestras
Material PEEK
Tamaño de conexión (métrico) 1,58 mm
Diámetro interior (métrico) 0,75 mm
Volumen (métrico) 500 μl