Learn More
Cytiva Bucles de muestras de PEEK
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
500 μl
1 mL
2 mL
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Las partes húmedas son resistentes a los disolventes orgánicos
- Las partes húmedas son resistentes a los tampones de sal
- Exceptuando el acetato de etilo 100 %, el hexano 100 % y el tetrahidrofurano 100 %
- Polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bucle de muestras |
| Material | PEEK |
| Tamaño de conexión (métrico) | 1,58 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,75 mm |
| Volumen (métrico) | 2 mL |