Learn More
Cole-Parmer™ Achicador de polietileno
Achicador desechable con extremos cónicos y tacos de cordón de baja tensión para reducir las colgadas y los peones. El™ Achicador de polietileno Cole-Parmer incluye una boquilla en ángulo para garantizar un control positivo de la válvula de retención.
Marca:  Cole-Parmer™ 99157-02
Código de producto. 11790059
  • 257.00€ / paquete de 24
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Achicador desechable
  • Los extremos cónicos y el cordón de baja punzonado se enganchan para reducir los colgamientos y. los enganchones
  • La boquilla en ángulo garantiza un control positivo de la válvula de retención
  • La construcción de polietileno virgen proporciona resistencia y durabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Achicador
Válvula reguladora estándar
91,4 cm
Polietileno
4,06 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Achicador de polietileno > Longitud: 91,4cm