Learn More
Dueperthal™ Recipiente de cepillos de polietileno
29.15€ - 42.55€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Incluye | Tapón, cepillo |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Recipiente para cepillos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11964318
|
Dueperthal™
4.14.045 |
0,45 L |
29.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11974318
|
Dueperthal™
4.14.090 |
0,9 L |
40.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984318
|
Dueperthal™
4.14.150 |
1,5 L |
42.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Blanco | |
Tapón, cepillo | |
Polietileno | |
Recipiente para cepillos |