Learn More
Ansell Cubrezapatos clorado de polietileno
4.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 36 cm
15 x 41 cm
Descripción
- Ligeros y cómodos
- Fabricados en polietileno clorado azul
- Con abertura elástica
Especificaciones
Material | Polietileno |
Color | Azul |
Modelo | SC-36BCPE |
Cantidad de embalaje | 1/paquete |
Dimensiones (L x An) | 15 x 36 cm |
Tipo de producto | Cubrezapatos |