Learn More
Justrite™ Armario de polietileno para ácidos/corrosivos
Descripción
Almacene con seguridad ácidos fuertes como ácido hidroclórico, sulfúrico o nítrico o bases como sodio, potasio o hidróxido de calcio en este duradero armario de HDPE (polietileno de alta densidad). Este armario, que no cuenta con piezas metálicas que puedan corroerse, alberga hasta 36 frascos de 2,5 l (90 l) y presenta resistencia química contra derrames o vapores potencialmente perjudiciales a la hora de almacenar ácidos o bases. El estante se ajusta en incrementos de 3 pulg (76 mm) y tiene una capacidad de carga de 125 lb (57 kg); elija entre tres posiciones para optimizar el almacenamiento de recipientes. Una cubierta de sumidero extraíble y resistente, que también sirve como estantería inferior, oculta el sumidero a prueba de fugas y totalmente integrado con una capacidad de 32 l (8,5 galones). Los canales rebajados del estante y la base ayudan a dirigir los derrames hacia la parte trasera del armario y al interior del sumidero. Tres etiquetas específicas según la aplicación identifican los contenidos para almacenar con seguridad y separar los productos químicos incompatibles— ÁCIDO, BASE y CORROSIVO. Las puertas se abren casi 180 grados para facilitar el acceso, encajan con firmeza con el cuerpo cuando están cerradas y admiten un candado (no incluido) para mayor seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo interior (imperial) | 18 pulg |
| Fondo interior (métrico) | 457 mm |
| Modelo de puerta | Cierre manual |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacene ácidos o bases |
| Altura (imperial) interior | 28 pulg |
| Altura exterior (métrico) | 889 mm |
| Altura (métrico) interior | 711 mm |
| Capacidad portante | 36 frascos de 2,5 ml |
| N.º de estantes | 2 |
| Anchura (imperial) interior | 31,25 in |
| Mostrar más |