Learn More
Sperian™ Monos de polietileno
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Single-use Coveralls |
Tamaño | M |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Hood Type | Elástico |