Learn More
Kartell™ Soporte para cubetas de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
5Pack
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Descripción
Accommodates cuvettes vertically or horizontally. Kartell™ Polyethylene Cuvette Holders are useful for preparation work and storage.
- Acepta cubetas de 12 x 10 mm en vertical en cavidades firmes para el trabajo de preparación
- Admite cubetas de 12 x 10 mm en horizontal para almacenamiento y protección
- Apilable en modo de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Longitud (métrico) | 170mm |
| Cantidad | 5Pack |
| Altura (métrico) | 15mm |
| Anchura (métrico) | 50mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el trabajo de preparación, o cubetas de 12 x 10 mm en horizontal para almacenamiento y protección |