Learn More
Kartell™ Disco Buchner, polietileno, textura de 300 micras, diámetro de 45 mm
Estos discos están fabricados con polietileno y tienen buena resistencia química. La membrana de disco de polietileno Kartell™ se utiliza para separar el papel de filtro de la placa del embudo cuando se trabaja con un embudo Buchner.
9.25€ - 13.85€
Especificaciones
Descripción | Membrana de disco |
---|---|
Tipo de filtro | Membrana de disco |
Material | Polietileno |
Material (membrana) | Polietileno |
Tamaño de poro | 300 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10214901
|
Kartell™
0084300 |
160 mm |
10.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12677765
|
Kartell™
0084000 |
110 mm |
13.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10001051
|
Kartell™
0083800 |
80 mm |
10.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10448462
|
Kartell™
0083700 |
70 mm |
9.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12647785
|
Kartell™
0084400 |
240 mm |
11.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10011051
|
Kartell™
0083900 |
90 mm |
10.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10673852
|
Kartell™
0083500 |
45 mm |
9.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10224851
|
Kartell™
0083600 |
55 mm |
9.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Interfaz útil entre el papel de filtro y la placa perforada Buchner
- Evita la obstrucción de los orificios del filtro
Especificaciones
Membrana de disco | |
Polietileno | |
300 μm | |
10/Paq. |
Membrana de disco | |
Polietileno | |
Interfaz entre el papel de filtro y la placa perforada Buchner |