Learn More
Kartell™ Frasco cuentagotas de tipo Ranvier
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Descripción
- Incluye tubo de PE y tetina de goma
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Neutral |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tubo de polietileno, tetina de goma |
Material | Polietileno |
Cantidad | Paquete de 10 |
Línea de productos | Frasco |
Altura (métrico) | 115 mm |
Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
Diámetro (métrico) | 43 mm |
Título del producto
Kartell™ Frasco cuentagotas de tipo Ranvier >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido