Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Máquina de hielo seco Frigimat económica y de polietileno
Código de producto. 10338214 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
37 x 14cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10338214
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ H388760002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Produce un bloque de 454 gm sólido de hielo seco en uno o dos minutos.
  • Cada cilindro de 22,68 kg (50 lb) de CO2 líquido con un tubo de inmersión producirá 8 o 9 bloques de hielo seco de 9,2 x 10,4 cm
  • La cámara de hielo de polietileno se mantiene en su lugar mediante un mecanismo de sujeción de metal
  • La placa de difusión de polietileno poroso expulsa el exceso de gas
  • Manómetro de gas y válvula de descarga integrados
  • El bastidor de acero con revestimiento de epoxi dispone de cuatro patas de caucho antideslizante para evitar deslizamientos
  • Incluye un tubo de conexión de cobre chapado en níquel de 1,8 m con acoplamientos de rosca estándar CGA 320 (2,11 cm [0,830 in]-14) para facilitar el acoplamiento a un cilindro de LCO2
  • Dimensiones totales: 37 x 14 x 15 cm (Al.)
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 37 x 14cm
Para utilizar con (aplicación) Moldeo de hielo seco
Para utilizar con (equipo) 50lb Botellas de CO2 líquido
Longitud (métrico) 37cm
Anchura (métrico) 14cm
Material Polietileno
Tipo de producto Máquina de hielo seco