Learn More
Cole-Parmer™ Cámaras con guantes inflables Glove Bag™
Protéjase tanto usted como a sus materiales con rapidez y sin sacrificar espacio en el laboratorio con estas cámaras de guantes. Las cámaras con guantes inflables Glove Bag™ establecen una atmósfera de trabajo de alta pureza en minutos. Las cámaras inflables eliminan de manera eficaz el oxígeno y la humedad durante la operación de manipulación de materiales.
325.00€ - 615.00€
Product Code | Brand | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
12318627
|
Cole-Parmer™
04408-30 |
431,8 mm | 431,8 mm | 279,4 mm |
325.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12328627
|
Cole-Parmer™
04408-32 |
431,8 mm | 685,8 mm | 304,8 mm |
455.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12368627
|
Cole-Parmer™
04408-40 |
508 mm | 508 mm | 304,8 mm |
398.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12338627
|
Cole-Parmer™
04408-34 |
685,8 mm | 685,8 mm | 381 mm |
580.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12358627
|
Cole-Parmer™
04408-38 |
939,8 mm | 635 mm | 939,8 mm |
615.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12348627
|
Cole-Parmer™
04408-36 |
685,8 mm | 939,8 mm | 457,2 mm |
550.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Description
Una alternativa a las cajas con guantes estándar: estas cámaras con guantes duraderas y de polietileno son reutilizables, con un precio tan asequible que permite su eliminación.— Cámaras fáciles de usar: solo hay que deslizar el equipo por las fundas, sellar, conectar el puerto para gas (acepta tubos con diámetro interno de 3⁄8 pulg) para el suministro de gas e inflar.—- Las cámaras desechables simplifican la limpieza
- Dos fundas de equipos y dos puertos para gas montados en la parte trasera para mayor versatilidad
- Las bolsas de los guantes tienen un grosor de 2.5 mil y están fabricadas con polietileno
- Las bolsas de los guantes no son esterilizables en autoclave, ni tampoco estériles
- Se incluyen un par de guantes de algodón, acoplador de tubos y un cierre
Specifications
Polietileno | |
6/paq. |