Learn More
Polietilenglicol 400, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11449467
Polietilenglicol 400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449467
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Código de producto. 11449467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21992.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG 400
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol 400
pH 5 to 7
Punto de fusión 4°C to 8°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Densidad 1.126
Índice Merck 14,7568
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons.
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.466
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Polietilenglicol 400, Thermo Scientific Chemicals >