Learn More
Polietilenglicol, MW 8000, grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 17831431 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
El polietilenglicol (PEG) es un polímero de condensación de óxido de etileno y agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol
Color Blanco
Nombre de nota MW 8000
CAS 25322-68-3
Forma física Prills
Fórmula molecular (C2H4O)n
Número MDL MFCD01779601
Sinónimo Carbowax, Alkapol PEG-8000
Cantidad 2 kg
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 8,000 (Average)
Grado Biología molecular