Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™
El diseño de boca ancha facilita el llenado fácil y seguro del contenido.
Marca: Kartell™ 0163804
Descripción
El diseño de boca ancha facilita el llenado fácil y seguro del contenido.
- Fabricados en polietileno
- Tapones con código de colores para facilitar la identificación
- Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
| 500 ml | |
| Polietileno | |
| Azul | |
| Sí |
| Tapones codificados con color | |
| GL45 | |
| 100 ml | |
| Ancha |