Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Descripción
- Fabricados en polietileno
- Tapones con código de colores para facilitar la identificación
- Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38mm |
Incluye | Tapones codificados con color |
Material | Polietileno |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
Color del tapón | ND |
Graduaciones | 100 ml |
Graduated | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco de lavado de polietileno de boca ancha |