Learn More
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™
Click to view available options
Capacidad: 500 ml; color: Rojo
Descripción
El diseño de boca ancha facilita el llenado fácil y seguro del contenido.
- Fabricados en polietileno
- Tapones con código de colores para facilitar la identificación
- Ingenioso tapón diseñado para evitar goteos involuntarios
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Color | Rojo |
Incluye | Tapones codificados con color |
Material | Polietileno |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
Color del tapón | Rojo |
Graduaciones | 100 ml |
Closure Included | Sí |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
Título del producto
Kartell™ Frascos de lavado de boca ancha graduados de polipropileno Plastilab™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido