Learn More
VITLAB™ Embudo grande de polietileno-HD
Código de producto. 10796821
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
37 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10796821
Marca: VITLAB™ 42393
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embotellado y decantación de líquidos usando el embudo grande de polietileno-HD Vitlab™. Su ángulo es práctico para colgar en el laboratorio.
  • Transparente
  • Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
  • Práctica asa para colgar
  • Adecuado para llenado de grandes cantidades de líquidos
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 430 mm
Capacidad (métrico) 1750 ml
Diámetro del tubo (métrico) 37 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Ángulo 60°
Cantidad 1/paq.