Learn More
Buerkle™ Acoplamientos de manguera de polietileno
Acoplamientos de manguera cónicos acoplables para un funcionamiento sin presión.
Marca: Buerkle™ 8704-0406
16.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con polietileno
- Se proporcionan en paquetes de 10
- Disponibles en una gama de diámetros de manguera
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
De 3 a 5 mm | |
Polietileno | |
Funcionamiento sin presión | |
Cónicos |
Acoplamiento de manguera | |
Esterilizable en autoclave | |
Manguera de 3 a 5 mm | |
10/paq. |