Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Frasco de lavado de polietileno de boca estrecha
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz. |
| Color | Natural |
| Incluye | Tapón de polipropileno natural |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Color del tapón | Natural |
| Closure Included | Yes |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |