Learn More
Fisherbrand™ Garrafa de cuello estrecho de polietileno
Click to view available options
Diámetro interior del cuello: 150mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2500 ml |
Color del tapón | Translúcido |
Revestimiento del tapón | Polietileno |
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | alterar |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 150 mm |
Material | Polietileno |
Estilo de cuello | Estrecha |
N.° por paquete | Paquete de 1 |
Título del producto
Fisherbrand™ Garrafa de cuello estrecho de polietileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido