Learn More
Kartell™ Tubos para muestras de polietileno
Fabricados con polietileno irrompible y ligero. Los tubos para muestras de polietileno Kartell™ se pueden utilizar como recipientes de pesaje.
35.95€ - 57.70€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Estilo de la base | Fondo plano |
Cantidad | 100/Paq. |
Tipo | Tubo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
10536391
|
Kartell™
0073100 |
2,5 ml | 14 mm | 31,5 mm |
36.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10737152
|
Kartell™
0073700 |
5 ml | 5 mm | 50 mm |
57.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10622132
|
Kartell™
0073200 |
8 ml | 17,2 mm | 57,6 mm |
35.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Recipientes de uso general con tapas con bisagras a presión
- Fondo plano, ligeros e inastillables
- Grosor de pared de aproximadamente 1mm
- Aptos para alimentos
Specifications
Polietileno | |
Fondo plano | |
100/Paq. | |
Tubo |