Learn More
Lámina de polietileno, alta densidad, 12,7 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15436805 300 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15436805
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045176.HB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene sheet
Nombre de nota High Density, 12.7mm (0.5 in.) thick
CAS 9002-88-4
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 300 x 300 mm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153