Learn More
Lámina de polietileno, alta densidad, 6,35 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476815
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene sheet
Color Blanco
Nombre de nota High Density, 6.35mm (0.25 in.) thick
CAS 9002-88-4
Forma física Lámina blanca
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Densidad 0.92 g/mL
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 300 x 300 mm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153