Learn More
Gravis Tapones de polietileno a presión
Click to view available options
Tamaño del tapón:
22 mm
30 mm
40 mm
Descripción
- Duraderos
- Proporciona una excelente resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polietileno |
N.° por paquete | Paquete de 100 |
Cantidad | 100/paquete |
Tipo de producto | Tapón a presión |
Material del cierre | Polietileno |
Tamaño del tapón | 22 mm |
Tipo de tapón | A presión |