Learn More
BRAND™ Polyethylene Stopper
Polyethylene Stopper is suitable for use with centrifuge tubes.
Marca: BRAND™ 115368
11.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapón tipo tapón
- Para tubos para centrífuga
Especificaciones
Tubos para centrífuga 26 ml (Art n.º 115346) | |
Polietileno | |
Tapón |