Learn More
Kartell™ Wash Bottle with Straight Tube
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Descripción
- La corriente de líquido se obtiene soplando a través de la recta tubo
- La dirección de la corriente de líquido puede ser controlada por mano
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tubo recto |
Material | Polietileno |
Línea de productos | Frasco |
Altura (métrico) | 180 mm |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Diámetro (métrico) | 75 mm |