Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Fabricados con polipropileno de alta densidad para ofrecer ligereza, durabilidad y resistencia. Los frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE Kautex™ son versátiles y están disponibles en colores blanco y natural con una amplia gama de tamaños.
Marca: Kautex™ 2000071138
1.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03150kg
Descripción
- La amplia abertura del cuello facilita el llenado y la limpieza
- Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes
- Incluye campo de etiquetado empotrado
- Ideal para líquidos, pastas y granulados
- Hay tres tipos de tapones disponibles por separado
- La mayoría de los tamaños aprobados por la ONU para sólidos con cierres asociados (No incluye frascos de 50 o 350 ml)
- Uso para el embalaje, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Especificaciones
350 ml | |
35 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Disponibles en negro, azul y rojo. | |
Cuadrada | |
Frasco de cuello ancho |
Natural | |
Empaquetado, envío de muestras, transporte y almacenamiento | |
1 | |
No | |
164 mm |